Aluminium bromide, dry_ultra 99,999 Metals basis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Aluminum bromide
ampuled under argon
47168.06
47168.09
47168.06EA
291
EUR
47168.06
47168.09
Aluminium bromide, dry_ultra 99,999 Metals basis
Aluminium bromide
Purity: 99.999%
CAS No.: 7727-15-3
Molecular Formula: AlBr3
Formula Weight: 266.71
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.21
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to orange
Odour: Pungent
Melting Point: 97.5°
Boiling Point: 265°
UN No.: UN1725
MDL No.: MFCD00003421
Fórmula:
AlBr₃ Peso Molecular: 266.69 g/mol Ponto de ebulição: 265 °C Ponto de Fusão: 97.5 °C Densidade: 3.21 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003421 Número CAS: 7727-15-3 EINECS: 231-779-7 UN: 1725 ADR: 8 II Merck Index: 14,332 |