Manganese(II) iodide, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Manganous iodide
Ampulado sob árgon
47166.03
47166.06
47166.09
47166.03EA
143
EUR
47166.03
47166.06
47166.09
Manganese(II) iodide, ultra seco ≥99.99% (baseado em metais)
Manganese(II) iodide
Purity: 99.99%
CAS No.: 7790-33-2
Molecular Formula: MnI2
Formula Weight: 308.75
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.0
Sensitivity: Light, Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to pink to red
Odour: Odourless
Melting Point: 638°
MDL No.: MFCD00016225
Fórmula:
I₂Mn Peso Molecular: 308.75 g/mol Ponto de Fusão: 638 °C Densidade: 5.0 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016225 Número CAS: 7790-33-2 EINECS: 232-201-6 Merck Index: 14,5732 |