Iridium, preto ≥99.95% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
47150.ME
47150.04
47150.09
47150.MEEA
470
EUR
47150.ME
47150.04
47150.09
Iridium, preto ≥99.95% (baseado em metais)
Iridium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: S.A. 20-30m2/g
Appearance: Black
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD00011062
Fórmula:
Ir Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011062 Número CAS: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III |