Print…
Óxido de ferro (II, III) 97%, nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Magnetite, Triiron tetraoxide, Iron(II,III) oxide
47141.14 47141.22 47141.36
47141.14EA 52.5 EUR
47141.14 47141.22 47141.36
Óxido de ferro (II, III) 97%, nanopó
Óxido de Ferro (II, III)
Purity: 97% CAS No.: 1317-61-9 Molecular Formula: Fe3O4 Formula Weight: 231.54 Physical Form: 50-100nm APS Powder, S. A. 20-50m2/g Density: 5.2 Refractive Index: 3.0 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1538° MDL No.: MFCD00011010
Fórmula: Fe₃O₄
Peso Molecular: 231.54 g/mol
Ponto de Fusão: 1538 °C
Densidade: 5.2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011010
Número CAS: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 14,4040