Acetonitrilo ≥99.8% para LC-MS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cianeto de metilo
47138.K2
47138.M1
47138.K2EA
319
EUR
47138.K2
47138.M1
Acetonitrilo ≥99.8% para LC-MS
Acetonitrilo
Purity: 99.8%
CAS No.: 75-05-8
Molecular Formula: CH3CN
Formula Weight: 41.05
Flash Point: 5°(41°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3440
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: -48° to -45°
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 741857
UN No.: UN1648
MDL No.: MFCD00001878
Applications: Solvent for LC-MS analysis
Fórmula:
H₃CCN Peso Molecular: 41.05 g/mol Ponto de ebulição: 80…82 °C Ponto de Fusão: –48 °C… –45 °C Densidade: 0.786 Ponto de Inflamação: 5 °C (41 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001878 Número CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3 II Merck Index: 14,70 |