Brometo de potássio, Grau FTIR premium for FT-IR spectroscopy
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
47111.KD
47111.KM
47111.KN
47111.KQ
47111.KDEA
240
EUR
47111.KD
47111.KM
47111.KN
47111.KQ
Brometo de potássio, Grau FTIR premium for FT-IR spectroscopy
Brometo de potássio
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: BrK
Formula Weight: 119.01
Physical Form: Powder in 0.5g Packets
Density: 2.75
Refractive Index: 1.559
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 1435°
MDL No.: MFCD00011358
Fórmula:
KBr Peso Molecular: 119 g/mol Ponto de ebulição: 1435 °C Ponto de Fusão: 730 °C Densidade: 2.75 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011358 Número CAS: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |