Manganese(II) fluoride ≥99.99% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Manganese(II) difluoride, Manganese difluoride
47109.14
47109.22
47109.14EA
274
EUR
47109.14
47109.22
Manganese(II) fluoride ≥99.99% (baseado em metais), Puratronic®
Manganese(II) fluoride
Purity: 99.99%
CAS No.: 7782-64-1
Molecular Formula: F2Mn
Formula Weight: 92.93
Physical Form: Crystalline Powder
Density: 3.98
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Melting Point: 856°
Solubility: Insoluble in water, alcohol. Soluble in dilute HF, conc. HCl or HNO3
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00016222
Fórmula:
F₂Mn Peso Molecular: 92.93 g/mol Ponto de Fusão: 856 °C Densidade: 3.98 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016222 Número CAS: 7782-64-1 EINECS: 231-960-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5729 |