Indium(III) iodide, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Ampolado sob argônio
47108.04
47108.09
47108.18
47108.04EA
78.8
EUR
47108.04
47108.09
47108.18
Indium(III) iodide, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Indium(III) iodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 13510-35-5
Molecular Formula: InI3
Formula Weight: 495.53
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.69
Sensitivity: Light Sensitive; Hygroscopic
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 210°
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00016151
Fórmula:
I₃In Ponto de Fusão: 210 °C Densidade: 4,69 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016151 Número CAS: 13510-35-5 EINECS: 236-839-6 UN: 3260 ADR: 8,III |