Paládio 10% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, pó Type A402023-10
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
46789.04
46789.09
46789.18
46789.04EA
76.1
EUR
46789.04
46789.09
46789.18
Paládio 10% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, pó Type A402023-10
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: Sold on a dry weight basis
Appearance: Black
MDL No.: MFCD03457879
Fórmula:
Pd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03457879 Número CAS: 7440-05-3 |