Paládio 1% em carvão, grânulos, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
46462.14
46462.22
46462.36
46462.14EA
152
EUR
46462.14
46462.22
46462.36
Paládio 1% em carvão, grânulos, reduzido
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: 3mm (0.13in) Pellets
MDL No.: MFCD00011167
Fórmula:
Pd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03457879 Número CAS: 7440-05-3 |