Copper(II) ethoxide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
acondicionado sob árgon
46316.06
46316.14
46316.06EA
150
EUR
46316.06
46316.14
Copper(II) ethoxide ≥98%
Copper(II) ethoxide
Purity: 98%
CAS No.: 2850-65-9
Molecular Formula: C4H10CuO2
Formula Weight: 153.67
Physical Form: Powder, Packaged under Argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Green
Melting Point: ca 120° dec.
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00015650
Fórmula:
C₄H₁₀CuO₂ Peso Molecular: 153.67 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 120 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015650 Número CAS: 2850-65-9 UN: 3181 ADR: 4.1 III |