Tetrabutylammonium hydroxide 1.0 M em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
46315.AE
46315.AP
46315.AEEA
170
EUR
46315.AE
46315.AP
Tetrabutylammonium hydroxide 1.0 M em solução aquosa
Tetrabutylammonium hydroxide
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD00009425
Fórmula:
C₁₆H₃₇NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009425 Número CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8,II |