Platina 5% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, pó, reduzido Type B105022-5
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 900-1100 m²/g
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Informações de encomenda: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight.
Atenção: Incompatible with acids and oxidising agents
Fórmula:
Pt Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011179 Número CAS: 7440-06-4 |