Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0) (16,7% Pd)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
46000.MD
46000.03
46000.MDEA
132
EUR
46000.MD
46000.03
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0) (16,7% Pd)
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0)
CAS No.: 1233717-68-4
Molecular Formula: C32H56N2P2Pd
Formula Weight: 637.18
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD15071402
Fórmula:
C₃₂H₅₆N₂P₂Pd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD15071402 Número CAS: 1233717-68-4 |