Óxido de alumínio ácido grau flash HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45956.22
45956.36
45956.22EA
48.1
EUR
45956.22
45956.36
Óxido de alumínio ácido grau flash HPLC
Aluminium oxide acidic
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 32-63 Micron APS Powder
Refractive Index: 1.765
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
MDL No.: MFCD00003424
Fórmula:
Al₂O₃ Ponto de ebulição: 2980 °C Ponto de Fusão: 2045 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003424 Número CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |