Paládio 5% em pasta de carvão ativado (50% água) 5R394
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45921.06
45921.14
45921.06EA
95.2
EUR
45921.06
45921.14
Paládio 5% em pasta de carvão ativado (50% água) 5R394
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Density: 1.5
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Fórmula:
Pd Densidade: 1,5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011167 Número CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |