Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioaleatório
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
45906.MC
45906.ME
45906.MCEA
130
EUR
45906.MC
45906.ME
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regioaleatório
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-50-1
Physical Form: Powder/chunks
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Brown
MDL No.: MFCD00217686
Fórmula:
C₁₂H₂₀S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00217686 Número CAS: 104934-50-1 |