Print…
Óleo de silicone high temperature , líquido incolor para banhos de óleo
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45896.A4 45896.22 45896.36
45896.A4EA 1070 EUR
45896.A4 45896.22 45896.36
Óleo de silicone high temperature , líquido incolor para banhos de óleo
Óleo de silicone
Usable temperature range: 25 to 250 °C (open system) and 25 to 315 °C (closed system)
Refractive Index: 1.505
Applications: High temperature open system, closed system, circulating, closed loop, and heat transfer baths. High temperature fluids for laboratory research apparatus and instruments.
Fórmula: [Si(CH3)2O]x[Si(C6H5)2O]k
Densidade: 1,07 g/mL
Ponto de Inflamação: >300 °C(572 °F)
Número MDL : MFCD00132673
Número CAS: 68083-14-7
Merck Index: 14,8495