Print…
Hidroxipropilmetilcelulose (Hypromellose), 7500-14000 mPa.s (2% in H₂O, 20 °C) 28-30% methoxyl, 7-12% hydroxypropyl
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45847.A4 45847.22 45847.36
45847.A4EA 642 EUR
45847.A4 45847.22 45847.36
Hidroxipropilmetilcelulose (Hypromellose), 7500-14000 mPa.s (2% in H₂O, 20 °C) 28-30% methoxyl, 7-12% hydroxypropyl
Hydroxypropylmethylcellulose
CAS No.: 9004-65-3 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00131360
Fórmula: C₃H₈O₂·xCH₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00131360
Número CAS: 9004-65-3
Merck Index: 14,4842