Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
45792.MD
45792.03
45792.MDEA
145
EUR
45792.MD
45792.03
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0) ≥97%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Purity: 97% min
CAS No.: 33309-88-5
Molecular Formula: C36H66P2Pd
Formula Weight: 667.29
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD01073796
Fórmula:
C₃₆H₆₆P₂Pd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01073796 Número CAS: 33309-88-5 |