Povidone iodine
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45782.A1
45782.18
45782.30
45782.A1EA
697
EUR
45782.A1
45782.18
45782.30
Povidone iodine
Povidone iodine
CAS No.: 25655-41-8
Molecular Formula: (C6H9NO)n.xI
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow-brown
Melting Point: 300° dec.
MDL No.: MFCD00084483
Fórmula:
C₆H₉I₂NO Ponto de Fusão: 300 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084483 Número CAS: 25655-41-8 Merck Index: 14,7698 |