Nitinol, folha, Memória de forma, recozido plano, superfície decapada, Espessura: 0.05 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
45663.FF
45663.FI
45663.GE
45663.FFEA
118
EUR
45663.FF
45663.FI
45663.GE
Nitinol, folha, Memória de forma, recozido plano, superfície decapada, Espessura: 0.05 mm (0.002 in)
Nitinol
Physical Form: ≈0.25g/25x25mm; Af approx. 45°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091734