Print…
Óxido de cobalto (II,III) (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) em alumina
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
45579.A4 45579.22 45579.36
45579.A4EA 987 EUR
45579.A4 45579.22 45579.36
Óxido de cobalto (II,III) (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) em alumina
Óxido de cobalto (II,III)
Physical Form: 2.5 mm Trilobe extrudate Appearance: Blue Odour: Odourless UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD01074445
Fórmula: Co₃O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01074445
Número CAS: 1308-06-1
UN: 3077
ADR: 9,III