Print…
Palladium hydroxide (5% Pd) em carvão (Pearlman's catalyst) umedecido com cerca de 50% de água, pó Type A403002-5
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45576.04 45576.09
45576.04EA 95.3 EUR
45576.04 45576.09
Palladium hydroxide (5% Pd) em carvão (Pearlman's catalyst) umedecido com cerca de 50% de água, pó Type A403002-5
Palladium hydroxide
CAS No.: 12135-22-7 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064599
Fórmula: H₂O₂Pd
Peso Molecular: 140.435 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064599
Número CAS: 12135-22-7
EINECS: 235-219-2