Platinum : rhodium (70:30) (w/w) 30, fio para termopar de grau padrão tipo B ISA, Ø 0.33mm (0.013in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45571.BW
45571.G2
45571.BWEA
665
EUR
45571.BW
45571.G2
Platinum : rhodium (70:30) (w/w) 30, fio para termopar de grau padrão tipo B ISA, Ø 0.33mm (0.013in)
Platinum : rhodium
Molecular Formula: Pt:Rh; 70:30 wt%
Physical Form: ≈0.75g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186