Nitinol, folha, Memória de forma, recozido plano, superfície decapada, Espessura: 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
45514.FF
45514.FI
45514.GH
45514.FFEA
99.4
EUR
45514.FF
45514.FI
45514.GH
Nitinol, folha, Memória de forma, recozido plano, superfície decapada, Espessura: 0.127 mm (0.005 in)
Nitinol
Physical Form: ≈0.51g/25x25mm; Af approx. 45°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091734