Silver behenate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45494.06
45494.14
45494.06EA
119
EUR
45494.06
45494.14
Silver behenate
Silver behenate
CAS No.: 2489-05-6
Molecular Formula: C22H43O2Ag
Formula Weight: 447.44
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00059001
Fórmula:
C₂₂H₄₄O₂ Ponto de Fusão: Dec. Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00059001 Número CAS: 2489-05-6 EINECS: 219-641-4 |