Nitinol, folha, Superelástico, recozido plano, superfície decapada, Espessura: 0.05 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
45492.FF
45492.FI
45492.GH
45492.FFEA
99.5
EUR
45492.FF
45492.FI
45492.GH
Nitinol, folha, Superelástico, recozido plano, superfície decapada, Espessura: 0.05 mm (0.002 in)
Nitinol
Physical Form: ≈0.25g/25x25mm; Af approx. 10°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091734