Paládio 5% em pasta de carvão ativado (50% água) 5R58
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45132.22
45132.14
45132.06
45132.22EA
1800
EUR
45132.22
45132.14
45132.06
Paládio 5% em pasta de carvão ativado (50% água) 5R58
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Fórmula:
Pd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03457879 Número CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |