Print…
Dimetil polissiloxano emulsão
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45088.A4 45088.36 45088.22
45088.A4EA 229 EUR
45088.A4 45088.36 45088.22
Dimetil polissiloxano emulsão
Polydimethylsiloxane
Fórmula: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084411
Número CAS: 63148-62-9