Paládio 5% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, pó Type A405023-5
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45051.06
45051.22
45051.14
45051.06EA
95.2
EUR
45051.06
45051.22
45051.14
Paládio 5% em carvão ativado umedecido com cerca de 50% de água, pó Type A405023-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: Notes: Sold on a dry weight basis
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Fórmula:
Pd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03457879 Número CAS: 7440-05-3 |