Platina 70% (nominal) em suporte de carbono avançado de alta área superficial, HiSPEC® 13100
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
45041.06
45041.03
45041.06EA
0
EUR
45041.06
45041.03
Platina 70% (nominal) em suporte de carbono avançado de alta área superficial, HiSPEC® 13100
Platina
CAS No.: 7440-06-4
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011179
Fórmula:
Pt Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011179 Número CAS: 7440-06-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |