Print…
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer (∼42,9% Ir)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Chlorobis(cyclooctene)iridium(I)dimer
44966.06 44966.03
44966.06EA 1900 EUR
44966.06 44966.03
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer (∼42,9% Ir)
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer
CAS No.: 12246-51-4 Molecular Formula: C32H56Cl2Ir2 Formula Weight: 896.00 MDL No.: MFCD00213465
Fórmula: C₃₂H₅₆Cl₂Ir₂
Peso Molecular: 896.134 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00213465
Número CAS: 12246-51-4