Amido, solúvel modificada (insolúveis máx. 0,01%)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36673.22
36673.36
36673.22EA
66.4
EUR
36673.22
36673.36
Amido, solúvel modificada (insolúveis máx. 0,01%)
Amido, solúvel
CAS No.: 9005-84-9
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Solubility: Instantly soluble in water
MDL No.: MFCD00082026
Fórmula:
(C₆H₁₀O₅)n Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00082026 Número CAS: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Merck Index: 13,08878 |