Ródio 5% em carvão ativado, pasta C101023-5
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44863.04
44863.09
44863.04EA
304
EUR
44863.04
44863.09
Ródio 5% em carvão ativado, pasta C101023-5
Ródio
CAS No.: 7440-16-6
Physical Form: Paste
Appearance: Black
MDL No.: MFCD03458392
Fórmula:
Rh Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011201 Número CAS: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 |