Niobium(V) oxalate hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44819.14
44819.22
44819.36
44819.14EA
72.5
EUR
44819.14
44819.22
44819.36
Niobium(V) oxalate hydrate
Niobium(V) oxalate hydrate
CAS No.: 21348-59-4
Molecular Formula: C10H5NbO20.xH2O
Formula Weight: 538.04(anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00050743
Fórmula:
C₁₀H₅NbO₂₀·xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00050743 Número CAS: 21348-59-4 EINECS: 244-341-5 |