Zirconium(IV) Propoxide ≥70% (w/w)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Embalado sob argônio em frascos ChemSeal™ re-seláveis
Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS No.: 23519-77-9
Molecular Formula: Zr[O(CH2)2CH3]4
Formula Weight: 327.56
Flash Point: 28°(83°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.044
Refractive Index: 1.4510
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00015307
Fórmula:
C₁₂H₂₈O₄Zr Densidade: 1,044 Ponto de Inflamação: 28 °C (83 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015307 Número CAS: 23519-77-9 EINECS: 245-711-9 UN: 1993 ADR: 3,III |