Print…
Oxido de Silício (II), alta área de superfície suporte de catalisador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44740.22 44740.36 44740.A3
44740.22EA 52.3 EUR
44740.22 44740.36 44740.A3
Oxido de Silício (II), alta área de superfície suporte de catalisador
Oxido de Silício (II)
Physical Form: 3.18mm (0.125in) Pellets MDL No.: MFCD00011232
Applications: Typical properties: S.A.250m2/g
Fórmula: SiO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 10097-28-6