Print…
Paládio 10% em pó de carvão ativado, casca de ovo, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44696.18 44696.30
44696.18EA 1800 EUR
44696.18 44696.30
Paládio 10% em pó de carvão ativado, casca de ovo, reduzido
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless UN No.: UN3178 MDL No.: MFCD00011167
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03457879
Número CAS: 7440-05-3
UN: 3178
ADR: 4.1,III