Print…
Ethyl hydrogen malonate ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Mono-Ethyl malonate, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid
44692.06 44692.14 44692.22 44692.36
44692.06EA 43.4 EUR
44692.06 44692.14 44692.22 44692.36
Ethyl hydrogen malonate ≥90%
Ethyl hydrogen malonate
Purity: 90+% CAS No.: 1071-46-1 Molecular Formula: C5H8O4 Formula Weight: 132.12 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.119 Refractive Index: 1.4295 Appearance: Pale yellow Boiling Point: 106°/3mm Beilstein Reference: 1758845 MDL No.: MFCD00020490
Fórmula: C₅H₈O₄
Ponto de ebulição: 106 °C (3 mmHg)
Densidade: 1,119
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020490
Número CAS: 1071-46-1
EINECS: 213-992-7