Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44624.09
44624.18
44624.09EA
108
EUR
44624.09
44624.18
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Copper(II) trifluoroacetate hydrate
CAS No.: 123333-88-0
Molecular Formula: Cu(OOCCF3)2.xH2O
Formula Weight: 289.57(anhy)
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00013200
Fórmula:
C₄CuF₆O₄·xH₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013200 Número CAS: 123333-88-0 |