Print…
Ruthenium 2% em alumina, pastilhas
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44575.14 44575.22 44575.36
44575.14EA 141 EUR
44575.14 44575.22 44575.36
Ruthenium 2% em alumina, pastilhas
Ruthenium
CAS No.: 7440-18-8 Physical Form: S.A. nominally 200m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011207
Fórmula: Ru
Peso Molecular: 101.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011207
Número CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1