Print…
Potassium hexachlororuthenate(III) (≥23% Ru) ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44547.03 44547.06
44547.03EA 117 EUR
44547.03 44547.06
Potassium hexachlororuthenate(III) (≥23% Ru) ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Potassium hexachlororuthenate(III)
Purity: 99.99% CAS No.: 25443-63-4 Molecular Formula: K3RuCl6 Formula Weight: 431.09 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00011390
Fórmula: K₃RuCl₆
Peso Molecular: 431.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011390
Número CAS: 25443-63-4
EINECS: 246-983-1