Print…
D-gluconato de cálcio 2,5% (w/w) em solução aquosa, gel
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Calcium Gluconate, Calcium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconate Calcium, D-Gluconic acid calcium salt
44542.15 44542.TJ
44542.15EA 159 EUR
44542.15 44542.TJ
D-gluconato de cálcio 2,5% (w/w) em solução aquosa, gel
D-gluconato de cálcio
CAS No.: 299-28-5 Molecular Formula: Ca[HOCH2(CHOH)4CO2]2 Formula Weight: 430.37 Physical Form: Gel MDL No.: MFCD00064209
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Peso Molecular: 430.38 g/mol
Ponto de Fusão: 178
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064209
Número CAS: 299-28-5
Merck Index: 13,01671