Poly(styrene) atactico, M.W. 125,000-250,000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44537.09
44537.18
44537.09EA
42.5
EUR
44537.09
44537.18
Poly(styrene) atactico, M.W. 125,000-250,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Formula Weight: 125,000-250,000
Physical Form: Beads
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084450
Fórmula:
C₈H₈ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084450 Número CAS: 9003-53-6 |