Platina 10% em alumina, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44494.14
44494.22
44494.14EA
625
EUR
44494.14
44494.22
Platina 10% em alumina, reduzido
Platina
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: Granular
MDL No.: MFCD00011179
Fórmula:
Pt Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011179 Número CAS: 7440-06-4 |