(S)-(+)-Methyl-3-hydroxy-2-methylpropionate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44483.04
44483.09
44483.04EA
122
EUR
44483.04
44483.09
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxy-2-methylpropionate ≥98%
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxy-2-methylpropionate
Purity: 99%
CAS No.: 80657-57-4
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.07
Refractive Index: 1.4250
Appearance: Colourless
Boiling Point: 74°/10mm
Beilstein Reference: 1720830
Optical Rotation: +27° (c=4 in methanol)
MDL No.: MFCD00064520
Fórmula:
C₅H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 74 °C (10 mmHg) Densidade: 1,07 Ponto de Inflamação: 81 °C (178 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064520 Número CAS: 80657-57-4 |