Cerium(IV) isopropoxide (37 - 45% Ce)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44468.03
44468.06
44468.03EA
126
EUR
44468.03
44468.06
Cerium(IV) isopropoxide (37 - 45% Ce)
Cerium(IV) isopropoxide
CAS No.: 63007-83-0
Molecular Formula: C12H28CeO4
Formula Weight: 376.48
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Orange-red to yellow
Melting Point: 140° dec.
Solubility: Soluble in pyridine
UN No.: UN2925
MDL No.: MFCD00061483
Fórmula:
C₁₂H₂₈CeO₄ Peso Molecular: 376.468 g/mol Ponto de Fusão: 140 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00061483 Número CAS: 63007-83-0 ADR: 4.1 III |