Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44448.03
44448.06
44448.03EA
130
EUR
44448.03
44448.06
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Scandium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
CAS No.: 699012-88-9
Molecular Formula: C15H21O6Sc.xH2O
Formula Weight: 342.26(anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 174-186°
MDL No.: MFCD00064715
Fórmula:
C₁₅H₂₁O₆Sc·xH₂O Ponto de Fusão: 174…186 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064715 Número CAS: 699012-88-9 EINECS: 238-194-6 |