STYRENE atactico, M.W. 125,000-250,000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44416.09
44416.18
44416.09EA
45
EUR
44416.09
44416.18
STYRENE atactico, M.W. 125,000-250,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Formula Weight: 800-5000
Physical Form: Flakes
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084450
Fórmula:
C₈H₈ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084450 Número CAS: 9003-53-6 |